Tlačiť
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
193453-100G 193453-1KG 193453-25G
SIAL193453-100GEA 49.34 EUR
SIAL193453-100G SIAL193453-1KG SIAL193453-25G
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Mw: 114.15
Teplota varu: 225.5
Teplota tavenia: 8
Hustota: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 93
Číslo MDL: MFCD00003188
Číslo CAS: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
OSN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03275