Tlačiť
Acrolein dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,3-Dimethoxy-1-propene
M-Clarity™ quality level = MQ100
190543-25ML 190543-5ML
SIAL190543-25MLEA 412.18 EUR
SIAL190543-25ML SIAL190543-5ML
Acrolein dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Acrolein dimethyl acetal
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Mw: 102.13
Teplota varu: 89
Hustota: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008632
Číslo CAS: 6044-68-4
EINECS: 227-936-4
OSN: 3384
ADR: 6.1 I