Tlačiť
2-Amino-6-nitrobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
190241-100G 190241-25G
SIAL190241-100GEA 117.93 EUR
SIAL190241-100G SIAL190241-25G
2-Amino-6-nitrobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-nitrobenzothiazole
Vzorec: C₇H₅N₃O₂S
Teplota tavenia: 252 °C
Hustota: 1,649 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00005786
Číslo CAS: 6285-57-0
EINECS: 228-513-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III