Tlačiť
tert-Butyl chloroacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
186791-100G 186791-25G
SIAL186791-100GEA 88.92 EUR
SIAL186791-100G SIAL186791-25G
tert-Butyl chloroacetate, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl chloroacetate
Vzorec: C₆H₁₁ClO₂
Mw: 150.6
Teplota varu: 48
Hustota: 1.053 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000930
Číslo CAS: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
OSN: 2929
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01562