Tlačiť
n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
186171-100ML 186171-18L 186171-50ML 186171-800ML 186171-8L
SIAL186171-100MLEA 113.52 EUR
SIAL186171-100ML SIAL186171-18L SIAL186171-50ML SIAL186171-800ML SIAL186171-8L
n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Vzorec: C₄H₉Li
Hustota: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –22 °C
Číslo MDL: MFCD00009414
Číslo CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
OSN: 3394
ADR: 4.2,I