Tlačiť
Furan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
185922-100ML 185922-500ML 185922-5ML
SIAL185922-100MLEA 31.68 EUR
SIAL185922-100ML SIAL185922-500ML SIAL185922-5ML
Furan, Sigma-Aldrich®
Furan
Vzorec: C₄H₄O
Mw: 68.08
Teplota varu: 31.4
Teplota tavenia: –86 °C
Hustota: 0.9371 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –50 °C
Číslo MDL: MFCD00003222
Číslo CAS: 110-00-9
EINECS: 203-727-3
OSN: 2389
ADR: 3 I
Merck Index: 13,04317