Tlačiť
Isobutyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Chloroformic acid isobutyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
177989-100G 177989-25G
SIAL177989-100GEA 60.97 EUR
SIAL177989-100G SIAL177989-25G
Isobutyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl chloroformate
Vzorec: C₅H₉ClO₂
Mw: 136.58
Teplota varu: 128.7
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 30
Číslo MDL: MFCD00000642
Číslo CAS: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
OSN: 2742
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05156