Tlačiť
Methyl propiolate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
171859-10G 171859-2.5G 171859-50G
SIAL171859-10GEA 161.03 EUR
SIAL171859-10G SIAL171859-2.5G SIAL171859-50G
Methyl propiolate, Sigma-Aldrich®
Methyl propiolate
Vzorec: C₄H₄O₂
Mw: 84.07
Teplota varu: 105
Hustota: 1.196 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008572
Číslo CAS: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
OSN: 3272
ADR: 3 II