Tlačiť
Ethylbromacetát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
17020-100ML 17020-1L 17020-500ML
SIAL17020-100MLEA 55.35 EUR
SIAL17020-100ML SIAL17020-1L SIAL17020-500ML
Ethylbromacetát, Sigma-Aldrich®
Ethylbromacetát
Vzorec: BrCH₂COOCH₂CH₃
Teplota varu: 159 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –38 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 58 °C
Číslo MDL: MFCD00000191
Číslo CAS: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
OSN: 1603
ADR: 6.1,II