Tlačiť
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Methoxybenzyl cyanide, 4-Methoxyphenylacetonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
169986-100G 169986-25G
SIAL169986-100GEA 103.75 EUR
SIAL169986-100G SIAL169986-25G
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
Mw: 147.18
Teplota varu: 286
Teplota tavenia: 8
Hustota: 1.085 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 117
Číslo MDL: MFCD00001919
Číslo CAS: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
OSN: 3276
ADR: 6.1 III