α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
167703-25G
167703-5G
SIAL167703-25GEA
161.25
EUR
SIAL167703-25G
SIAL167703-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Vzorec:
C₈H₆ClF₃ Teplota varu: 95 °C (1013 hPa) Hustota: 1,3079 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000908 Číslo CAS: 705-29-3 EINECS: 211-884-4 OSN: 3265 ADR: 8,III |