Tlačiť
3-Oxoglutaric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
165115-100G 165115-25G
SIAL165115-100GEA 116.56 EUR
SIAL165115-100G SIAL165115-25G
3-Oxoglutaric acid, Sigma-Aldrich®
3-Oxoglutaric acid
Vzorec: C₅H₆O₅
Mw: 146.1
Teplota varu: 323
Teplota tavenia: 138
Hustota: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002711
Číslo CAS: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069