Tlačiť
Undec-10-enoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 10-Undecenoyl chloride, 10-Undecenoylchloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
161667-100G 161667-25G
SIAL161667-100GEA 123.37 EUR
SIAL161667-100G SIAL161667-25G
Undec-10-enoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Undec-10-enoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₁₉ClO
Mw: 202.72
Teplota varu: 120
Hustota: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000772
Číslo CAS: 38460-95-6
EINECS: 253-951-0
OSN: 3265
ADR: 8 II