Tlačiť
2-Bromothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
160474-25G 160474-5G
SIAL160474-25GEA 108.7 EUR
SIAL160474-25G SIAL160474-5G
2-Bromothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Bromothiazole
Vzorec: C₃H₂BrNS
Teplota varu: 171 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00005316
Číslo CAS: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4