Tlačiť
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
159603-100G 159603-25G
SIAL159603-100GEA 229.84 EUR
SIAL159603-100G SIAL159603-25G
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₄
Teplota varu: 300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 168…170 °C
Číslo MDL: MFCD00002289
Číslo CAS: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2