Tlačiť
α-Bromo-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Bromomethylbenzoic acid, 4-(Bromomethyl)benzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
159549-10G 159549-50G 159549-5G
SIAL159549-10GEA 163.26 EUR
SIAL159549-10G SIAL159549-50G SIAL159549-5G
α-Bromo-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Mw: 215.05
Teplota varu: 316
Teplota tavenia: 223…226 °C
Číslo MDL: MFCD00002567
Číslo CAS: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
OSN: 3261
ADR: 8 II