Tlačiť
4-Benzyloxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Monobenzone4-Hydroxyphenyl benzyl etherHydroquinone monobenzyl ether4-(Benzyloxy)phenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
158348-100G 158348-25G
SIAL158348-100GEA 142 EUR
SIAL158348-100G SIAL158348-25G
4-Benzyloxyphenol, Sigma-Aldrich®
4-Benzyloxyphenol
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
Teplota varu: 328 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 117,9…121.5 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00002333
Číslo CAS: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 12,06331