Tlačiť
3-Nitrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
156884-25G 156884-5G
SIAL156884-25GEA 90.65 EUR
SIAL156884-25G SIAL156884-5G
3-Nitrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃NO₅
Mw: 193.12
Teplota tavenia: 159…162 °C
Číslo MDL: MFCD00005921
Číslo CAS: 641-70-3
EINECS: 211-373-6