Tlačiť
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99.5% stabilised, Reagent Grade
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Stabilizácia: 150-400 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
155810-500ML 155810-4L 155810-2.5L
155810-500MLEA 158.22 EUR
155810-500ML 155810-4L 155810-2.5L
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99.5% stabilised, Reagent Grade
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 102448
RTECS Number: LU2800000
UNSPSC Code: 12190000
Vzorec: C₅H₁₀O
Mw: 86.13
Teplota varu: 78…80 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: <–20 °C
Hustota: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –10 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005367
Číslo CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
OSN: 2536
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 99.50 %
Assay BHT (GC) 150 - 400 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %
IR spectrum complying
Peroxides (as H₂O₂) Max. 100 ppm
Contains 150-400 ppm BHT as stabilizer
Refractive Index n20/D 1.406 (lit.)