Tlačiť
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
155195-100G 155195-25G 155195-5G
SIAL155195-100GEA 537.1 EUR
SIAL155195-100G SIAL155195-25G SIAL155195-5G
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Vzorec: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Teplota varu: 145 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –41 °C
Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 34 °C
Číslo MDL: MFCD00008269
Číslo CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
OSN: 2924
ADR: 3,II