Tlačiť
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
M-Clarity™ quality level = MQ100
15222-1ML-F 15222-25ML-F 15222-5ML-F 15222-10X1ML-F
15222-1ML-FEA 37.09 EUR
15222-1ML-F 15222-25ML-F 15222-5ML-F 15222-10X1ML-F
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Vzorec: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Mw: 257.4
Teplota varu: 145
Teplota tavenia: –41 °C
Hustota: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 34
Číslo MDL: MFCD00008269
Číslo CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
OSN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08d8a2bd736dc46554a781803537a4d7f74cf5e8&vid=f2dc5486a30b1553dbc910bb90b948e1c110a4e0&prid=web&clid=SAPDAM