Tlačiť
Isoxazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
151637-25G 151637-5G
SIAL151637-25GEA 156.04 EUR
SIAL151637-25G SIAL151637-5G
Isoxazole, Sigma-Aldrich®
Isoxazole
Vzorec: C₃H₃NO
Teplota varu: 95 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 10 °C
Číslo MDL: MFCD00003149
Číslo CAS: 288-14-2
EINECS: 206-018-7