4-Pyridylmethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
Synonymá:
4-Pyridylmethanol, 4-(Hydroxymethyl)pyridine, 4-Pyridinemethanol, Pyridine-4-methanol, 4-Pyridylcarbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
151629-100G
151629-25G
SIAL151629-100GEA
162.86
EUR
SIAL151629-100G
SIAL151629-25G
4-Pyridylmethanol, Sigma-Aldrich®
4-Pyridylmethanol
Vzorec:
C₆H₇NO Mw: 109.13 Teplota varu: 285 Teplota tavenia: 49…50 °C Hustota: 1.15 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00006442 Číslo CAS: 586-95-8 EINECS: 209-590-6 |