Tlačiť
4-Pyridylmethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 4-Pyridylmethanol, 4-(Hydroxymethyl)pyridine, 4-Pyridinemethanol, Pyridine-4-methanol, 4-Pyridylcarbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
151629-100G 151629-25G
SIAL151629-100GEA 162.86 EUR
SIAL151629-100G SIAL151629-25G
4-Pyridylmethanol, Sigma-Aldrich®
4-Pyridylmethanol
Vzorec: C₆H₇NO
Mw: 109.13
Teplota varu: 285
Teplota tavenia: 49…50 °C
Hustota: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006442
Číslo CAS: 586-95-8
EINECS: 209-590-6