Tlačiť
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene
Stabilizácia: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 100 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ200
145491-10G 145491-50G
SIAL145491-10GEA 136.38 EUR
SIAL145491-10G SIAL145491-50G
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene stabilised, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Vzorec: C₆H₁₀
Teplota varu: 69 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –76 °C
Hustota: 0,7261 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008595
Číslo CAS: 513-81-5
EINECS: 208-172-0
OSN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03265