Tlačiť
α-Bromo-o-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
144711-25G 144711-5G
SIAL144711-25GEA 171.44 EUR
SIAL144711-25G SIAL144711-5G
α-Bromo-o-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Mw: 196.05
Teplota varu: 152…155 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 72…74 °C
Číslo MDL: MFCD00001794
Číslo CAS: 22115-41-9
OSN: 2923
ADR: 8 II