Tlačiť
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-Hydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
143510-1G 143510-5G
SIAL143510-1GEA 112.72 EUR
SIAL143510-1G SIAL143510-5G
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₃
Teplota tavenia: 245 °C
Číslo MDL: MFCD00005615
Číslo CAS: 21598-06-1
EINECS: 244-468-6