Tlačiť
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
142077-25G 142077-100G
SIAL142077-25GEA 92.26 EUR
SIAL142077-25G SIAL142077-100G
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Vzorec: C₃H₂Cl₄O₂
Mw: 211.86
Teplota varu: 171
Teplota tavenia: 1
Hustota: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000810
Číslo CAS: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
OSN: 3277
ADR: 6.1 II