Tlačiť
Jantaran dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ200
14160-100G 14160-500G
SIAL14160-100GEA 27.92 EUR
SIAL14160-100G SIAL14160-500G
Jantaran dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Jantaran dvojsodný
Vzorec: C₄H₄Na₂O₄
Hustota: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002790
Číslo CAS: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828