Tlačiť
Tetrachlorophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
131865-100G 131865-500G
SIAL131865-100GEA 79.71 EUR
SIAL131865-100G SIAL131865-500G
Tetrachlorophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorophthalic anhydride
Vzorec: C₈Cl₄O₃
Mw: 285.9
Teplota varu: 371
Hustota: 1.52 g/cm³ (275 °C)
Číslo MDL: MFCD00005920
Číslo CAS: 117-08-8
EINECS: 204-171-4