Tlačiť
1-Naphthylmethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Naphthalenemethylamine, Naphthalen-1-ylmethanamine, Naphthalene-1-methylamine, 1-(Aminomethyl)naphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ100
127035-25G 127035-5G
SIAL127035-25GEA 322.1 EUR
SIAL127035-25G SIAL127035-5G
1-Naphthylmethylamine, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylmethylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁N
Teplota varu: 92 °C (0,1 mmHg)
Teplota tavenia: 267…269 °C
Hustota: 1,0958 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00004048
Číslo CAS: 118-31-0
EINECS: 204-244-0