Tlačiť
N-Ethylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: N-Benzylethylamine, N-Benzylethanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
126993-100ML 126993-25ML
SIAL126993-100MLEA 190.13 EUR
SIAL126993-100ML SIAL126993-25ML
N-Ethylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
N-Ethylbenzylamine
Vzorec: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
Teplota varu: 168 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,909 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009031
Číslo CAS: 14321-27-8
EINECS: 238-265-1
OSN: 2735
ADR: 8,II