Tlačiť
Ethyl levulinate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl 4-oxopentanoate, 4-Oxovaleric acid ethyl ester, Ethyl 4-oxovalerate, 4-Ketovaleric acid ethyl ester, 4-Oxopentanoic acid ethyl ester, Levulinic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
122629-100G 122629-500G
SIAL122629-100GEA 60.97 EUR
SIAL122629-100G SIAL122629-500G
Ethyl levulinate, Sigma-Aldrich®
Ethyl levulinate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Teplota varu: 93 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009209
Číslo CAS: 539-88-8
EINECS: 208-728-2
Merck Index: 13,03852