Tlačiť
2-Formylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Carboxybenzaldehyde, Phthalaldehydic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
116017-100G 116017-25G
SIAL116017-100GEA 90.65 EUR
SIAL116017-100G SIAL116017-25G
2-Formylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
Mw: 150.13
Teplota varu: 101 °C (0.4 mmHg)
Teplota tavenia: 95…98 °C
Hustota: 1.404 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003336
Číslo CAS: 119-67-5
EINECS: 204-342-3