Tlačiť
Methyl-10-undecenoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Undecenylic acid methyl ester, 10-Undecenoic acid methyl ester, Methyl undec-10-enoate, Undec-10-enoic acid emthyl ester
MQ100
115126-25ML 115126-500ML
SIAL115126-25MLEA 53.27 EUR
SIAL115126-25ML SIAL115126-500ML
Methyl-10-undecenoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-10-undecenoate
Vzorec: C₁₂H₂₂O₂
Mw: 198.31
Teplota varu: 248
Teplota tavenia: –27.5 °C
Hustota: 0.889 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00016689
Číslo CAS: 111-81-9
EINECS: 203-910-8