Tlačiť
4-Methoxybenzyl mercaptan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Methoxy-α-toluenethiol, p-Methoxytoluene-α-thiol
M-Clarity™ quality level = MQ100
113158-25G 113158-5G
SIAL113158-25GEA 273.97 EUR
SIAL113158-25G SIAL113158-5G
4-Methoxybenzyl mercaptan, Sigma-Aldrich®
4-Methoxybenzyl mercaptan
Vzorec: C₈H₁₀OS
Teplota varu: 90…95 °C (0,67 hPa)
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004871
Číslo CAS: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6