Tlačiť
Ethylsalicylát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Ethyl 2-hydroxybenzoate
112291-250G 112291-100G
SIAL112291-250GEA 57.68 EUR
SIAL112291-250G SIAL112291-100G
Ethylsalicylát, Sigma-Aldrich®
Ethylsalicylát
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.18
Teplota varu: 234
Teplota tavenia: 1
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 107
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002215
Číslo CAS: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 13,03881