Tlačiť
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol Hemihydrate, Chlorbutanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate, Chlorobutanol hydrous
M-Clarity™ quality level = MQ200
112054-250G 112054-500G 112054-50G
SIAL112054-250GEA 105.9 EUR
SIAL112054-250G SIAL112054-500G SIAL112054-50G
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát
Vzorec: C₈H₁₆Cl₆O₃
Teplota varu: 167 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179352
Číslo CAS: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6