Tlačiť
1-Bromo-4-ethylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-(Bromophenyl)ethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
111414-10G 111414-50G
SIAL111414-10GEA 0 EUR
SIAL111414-10G SIAL111414-50G
1-Bromo-4-ethylbenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-ethylbenzene
Vzorec: C₈H₉Br
Teplota varu: 205 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –43,5 °C
Hustota: 1,34226 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000111
Číslo CAS: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8