Tlačiť
Butyl vinyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: n-Butyl vinyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
110299-100ML 110299-1L 110299-2L 110299-500ML
SIAL110299-100MLEA 79.42 EUR
SIAL110299-100ML SIAL110299-1L SIAL110299-2L SIAL110299-500ML
Butyl vinyl ether, Sigma-Aldrich®
Butyl vinyl ether
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 94 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –91,9 °C
Hustota: 0,7804 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009454
Číslo CAS: 111-34-2
EINECS: 203-860-7
OSN: 3271
ADR: 3,II