Tlačiť
1-Alyl-2-thiomočovina, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: N-Allylthiourea, Tiosinamine, 1-Allyl-2-thiourea, Allyl thiourea, Rhodalline, Thiosinamine, N-Allylthiourea
M-Clarity™ quality level = MQ100
108804-250G 108804-50G
SIAL108804-250GEA 266.75 EUR
SIAL108804-250G SIAL108804-50G
1-Alyl-2-thiomočovina, Sigma-Aldrich®
1-Alyl-2-thiomočovina
Vzorec: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Teplota varu: 191 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 74 °C
Hustota: 1,219 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004940
Číslo CAS: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09500