Tlačiť
1,6-Bis(dimethylamino)hexane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N,N,N',N'-Tetramethylhexamethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-diaminohexane, N1,N1,N6,N6-Tetramethylhexane-1,6-diamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
105139-100ML 105139-1L
SIAL105139-100MLEA 198.56 EUR
SIAL105139-100ML SIAL105139-1L
1,6-Bis(dimethylamino)hexane, Sigma-Aldrich®
1,6-Bis(dimethylamino)hexane
Vzorec: C₁₀H₂₄N₂
Teplota varu: 209 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –46 °C
Hustota: 0,8064 g/cm³ (15 °C)
Číslo MDL: MFCD00008339
Číslo CAS: 111-18-2
EINECS: 203-842-9