Tlačiť
N-Methylcyclohexylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
103322-100G 103322-5G
SIAL103322-100GEA 73.41 EUR
SIAL103322-100G SIAL103322-5G
N-Methylcyclohexylamine, Sigma-Aldrich®
N-Methylcyclohexylamine
Vzorec: C₇H₁₅N
Teplota varu: 149 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003832
Číslo CAS: 100-60-7
EINECS: 202-869-3