Tlačiť
3-Iodobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (3-Iodophenyl)methanamine
100064-1G 100064-5G
SIAL100064-1GEA 120.74 EUR
SIAL100064-1G SIAL100064-5G
3-Iodobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3-Iodobenzylamine
Vzorec: C₇H₈IN
Teplota varu: 132 °C (8 mmHg)
Hustota: 1,748 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00192227
Číslo CAS: 696-40-2