Tlačiť
2-Bromethylamine hydrobromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
06670-100G 06670-500G
SIAL06670-100GEA 50.07 EUR
SIAL06670-100G SIAL06670-500G
2-Bromethylamine hydrobromide, Sigma-Aldrich®
2-Bromethylamine hydrobromide
Vzorec: BrCH₂CH₂NH₃Br
Mw: 204.89
Teplota tavenia: 170…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012886
Číslo CAS: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2