Tlačiť
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
04365-50G 04365-5G
SIAL04365-50GEA 528.68 EUR
SIAL04365-50G SIAL04365-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Vzorec: C₆H₁₁BF₄N₂
Teplota varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼15 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00216668
Číslo CAS: 143314-16-3