Tlačiť
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
04129-25G-F 04129-5G-F
SIAL04129-25G-FEA 377.46 EUR
SIAL04129-25G-F SIAL04129-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec: C₈H₁₅ClN₂
Teplota varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼60 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD03095425
Číslo CAS: 79917-90-1