Tlačiť
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
00768-50G-F 00768-5G-F
SIAL00768-50G-FEA 893.7 EUR
SIAL00768-50G-F SIAL00768-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Vzorec: C₆H₁₁BF₄N₂
Teplota varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼15 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00216668
Číslo CAS: 143314-16-3