Tlačiť
Acetonitril
Dodávateľ: SCHARLAB
Nebezpečí
AC03711000 AC03712500
SCARAC03711000EA 0 EUR
SCARAC03711000 SCARAC03712500
Acetonitril
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
Teplota varu: 81,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –45,7 °C
Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 2 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001878
Číslo CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
OSN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM