Tlačiť
n-Pentan ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Pentane
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83993.320EA 199.36 EUR
83993.320
n-Pentan ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
n-Pentane
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₃
Mw: 72,15 g/mol
Teplota varu: 35…36 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –130 °C
Hustota: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009498
Číslo CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
OSN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 95.0 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.01 %
Transmittance (200 nm) Min. 56 %
Transmittance (210 nm) Min. 71 %
Transmittance (220 nm) Min. 89 %
Transmittance (230 nm) Min. 98 %
Transmittance (240 nm) Min. 99 %